Learn More
Thermo Scientific HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Marke:  Thermo Scientific 68008-254680
1523.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D.
Artikelnummer. 11587541
  • 1530.97 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Name des Produkts
Thermo Scientific HPLC COLUMN HYPERREZ XP PARTICLEsize 8µm 250mm x 4.6mm I.D. >