missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HP-210/HP-360 Series Pancake Geiger-Mueller Detectors

Prevent the spread of radioactive contamination in your lab with sensitive pancake Geiger-Mueller radiation detectors designed for frequent surface contamination surveys.

Marke:  Thermo Scientific™ HP360

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17807453

  • 1175.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Workplace safety in facilities that use radiation depends on frequent surveys to detect spills and prevent the spread of contamination in and beyond the lab. Thermo Scientific™ HP-210/HP-360 Series Pancake Geiger-Mueller Detectors are designed for daily contamination surveys on personnel, table tops, floors, equipment and any surfaces that could be exposed to radioactive material. Featuring a thin mica window protected by a stainless steel screen, HP-210/HP-360 meters permit sensitive detection of beta-emitting surface contamination that meets the environmental health and safety requirements of your lab.

HP-210/HP-360 Series Pancake Geiger-Mueller Detectors handheld probes provide sensitive alpha and beta detection featuring a “Pancake” Geiger-Mueller tube with a thin mica window.

General features of both probes:

  • Open mica window protected by an etched stainless steel screen.
  • High beta sensitivity; permits useful beta sensitivities down to 40keV and is alpha sensitive above 3MeV.

Features of the HP-210 Series Pancake Geiger-Mueller Detectors 

  • With optional sample holder "SH4A."
  • The two versions offer both integrated shielding against radiation:
  • HP-210T, with a high density tungsten shield, permits relatively low level beta monitoring in a gamma background; HP-210AL for low-level beta monitoring in a low background area; aluminum housing may be used.

Features of the HP-360 Geiger-Mueller Pancake Probe

  • Capable of seeing low energy photons down to approximately 10keV.
  • Economic product design with ergonomic enclosure constructed from rugged ABS plastic.

Spezifikation

Spezifikation

˜3600 cpm/mR/h (137Cs)
Pancake Geiger-Mueller Detector
Dead Time: 50 µs (Max)
900 ± 50V
GM, noncompensated
0.2 kg
1.4 to 2.0 mg/cm2
Alpha, Beta, Gamma
HP-360 Geiger-Mueller Pancake Probe, MHV connector
−30°C to 60°C
-22°F to 140°F
Alpha: ∼25% 241Am; Beta: ∼32% 90Sr/90Y; ∼15% 99Tc; ∼6% 14 Beta/Gamma: ∼22% 13cCs; ∼16% 60Co
2.4 sq. in. (15.5 cm2)
Alpha/Beta/Gamma surveys; frisking
1.75 in.
0.5 lb.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ HP-210/HP-360 Series Pancake Geiger-Mueller Detectors >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt