Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte
Mit dieser Infrarot-Heizplatte bringen Sie Wasser um 30 % schneller zum Sieden als mit einer herkömmlichen Heizplatte.
Marke:  Cole-Parmer™ 04807-84
780.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17712539
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Effiziente Infrarotheizung spart Zeit und Energie
  • Eine blinkende Anzeige warnt, wenn die Heizplatte heiß ist.
  • Effiziente Infrarot-Heizung 900 W bringt 1 l Wasser um 30 % schneller zum Sieden als eine herkömmliche Keramik-Heizplatte mit 1.200 W.
  • Chemikalienbeständige Keramik-Heizplatte mit Heizfläche mit Durchmesser 14 cm (5,5 in.) bleibt zum Schutz gegen Verbrennungen an den Kanten kühl
  • Sobald die Plattentemperatur über 50 °C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“, auch wenn die Heizplatte ausgeschaltet ist.
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
0°bis 450 °C
1
230 V
CE, UKCA
Analog
30 x 30 cm
EU, USA
Quadratisch
Heizplatte
3 Jahre
37,5 x 31 x 12 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte > HP-200 Serie große Infrarot-Heizplatte, Abmessungen (L x B x H): 37,5 x 31 x 12 cm, Material Heizplatte: Keramik, Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 450 °C, Anzeige: Analog, Form: Quadratisch