Learn More
Logistik™ Weiße Unisex-Laborkittel im Howie-Stil mit Strickbündchen
Mit zwei Taschen im unteren Bereich. Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
150.00 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Gestrickt |
Produktcode | Marke | Größe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12841388
|
Logistik™
441YH-V6WH-100C |
Mittel | 100 cm |
162.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12821388
|
Logistik™
441YH-V6WH-88XS |
Extraklein | 88cm | N/A | ||||||
12851388
|
Logistik™
441YH-V6WH-92CM |
Klein | 100 cm |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12348647
|
Logistik™
441YH-V6WH-108C |
Groß | 100 cm |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12861388
|
Logistik™
441YH-V6WH-116C |
Extragroß | 100 cm |
162.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit zwei Taschen im unteren Bereich.Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
- Laborkittel im Howie-Stil
- Strickbündchen
- Weiß
- Zwei untere Taschen
- Überschlagbarer Knopfverschluss an der Vorderseite
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Kein CE-Zeichen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Baumwolle, Polyester | |
Gestrickt | |
Unsteril | |
2 | |
Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite |
Unisex | |
Weiß | |
Reusable | |
Howie | |
Rund | |
Polyester, Baumwolle |