Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, hellblau
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ in Howie-Ausführung haben gestrickte Manschetten.
Marke: Logistik™ 441YH-T3BS-100C
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ im Howie-Stil mit Strickbündchen haben elastisch gestrickte Ärmelenden.
- Mit gestrickten Bündchen
- Erhältlich in vier verschiedenen Farben
- Zwei untere Taschen
- Überschlagbarer Knopfverschluss an der Vorderseite
- Kein CE-Zeichen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Hellblau | |
Reusable | |
Howie | |
Rund | |
Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite | |
Polyester, Baumwolle |
Mittel | |
Baumwolle, Polyester | |
Gestrickt | |
Unsteril | |
2 | |
101,6 bis 104,14 cm | |
100 cm |