Learn More
Logistik™ Howie-Style Laborkittel Schutzkleidung aus 100 % Baumwolle
Click to view available options
Größe:
Groß
Größe (metrisch) Brustkorb:
108 cm
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb:
42.5 in.
Beschreibung
- Zwei offene aufgesetzte Hüfttaschen
- Eine extra-tiefe Tasche mit Patte und Druckknopf,
- Paneelierte Rückseite mit seitlicher Naht mit Schlitz für mehr Bewegungsfreiheit
- Druckknopf am Handgelenk
- Alle Druckknöpfe bestehen aus Edelstahl
- Lieferbar in vier Einheitsgrößen und in entweder Polyesterbaumwolle oder 100 % Wolle
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | 100 % Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Howie |
Anzahl Taschen | 3 |
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 42.5 in. |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Logistik™ Howie-Style Laborkittel Schutzkleidung aus 100 % Baumwolle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur