Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning Ultraslim Halsband-Kapselgehörschutz
Click to view available options
22 DB NRR; 1 Paar
Beschreibung
- Die robuste Stahldrahtkonstruktion hält anspruchsvollen Anwendungen stand, insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen
- Die patentierte Air Flow Control Technologie sorgt für optimale Dämpfung bei allen Frequenzen
- Einsteck-Ohrpolster sorgen für einen schnellen und einfachen Austausch
- Mehrere Dämpfungsstufen ermöglichen eine gezielte Dämpfung für eine Vielzahl von Anwendungen
- Die Teleskophöhenverstellung bleibt während des Gebrauchs fixiert
- Bietet einen hohen Komfort, ideal für Situationen, in denen kompakte Gehörschutzstöpsel und ein zuverlässiger Schutz vor Lärmspitzen erforderlich sind
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Enthält | Gepolsterter Schaumstoff-Kopfbügel, einrastende Ohrpolster, teleskopische Höhenverstellung |
Zertifizierung/Konformität | ANSI S3.19 – 1974 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Bauwesen, Brandschutz, Lebensmitteldienstleistungen, Forstwirtschaft, Behörden, Strafverfolgung, Herstellung, Medizin, Militär, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Transport von Stahl und Metallen, Schweißen, Windenergie |
Rauschunterdrückung (NRR) | 22 dB |
Produkttyp | Kapselgehörschutz |
dielektrisch | Nein |
Modell | Hinter dem Nacken |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning Ultraslim Halsband-Kapselgehörschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur