Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning™ L2 Kapselgehörschutz
Click to view available options
Howard Leight™ Leightning L2 Kapselgehörschutz, Modell: L2F; Rauschunterdrückung (NRR): 27 dB
Beschreibung
- EN 352-1
- Geeignet für das Zusammenfalten in schnelllebigen Umgebungen
- Die Air Flow Control-Technologie sorgt für Klarheit
- Ohrkissen zum Einrasten für maximalen Tragekomfort und Effizienz
- Teleskop-Höhenverstellung für guten Sitz
- Hoher Komfort für die meisten Aufgaben
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | ANSI S3.19 – 1974 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, allgemeinen Bauleistungen, Tiefbau, Landschaftsbau, Holzprodukte, Metallherstellung, Petrochemie, Stahl |
Modell | L2F., Überkopf |
Rauschunterdrückung (NRR) | 27 dB |
Produkttyp | Kapselgehörschutz |
Material | Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Howard Leight™ Leightning™ L2 Kapselgehörschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur