Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ HotStart™ Lagerungs-Reaktionsröhrchen
Thermo Scientific Molecular BioProducts HotStart Lagerungs-Reaktionsröhrchen sind dünnwandig und enthalten ein zuvor eingesetztes Wachs-Bead, wodurch mühsame Öl- oder Wachs-Overlays überflüssig werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 6002-11
Artikelnummer. 12358212
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Molecular BioProducts HotStart Lagerungs-Reaktionsröhrchen sind dünnwandig und enthalten ein zuvor eingesetztes Wachs-Bead, wodurch mühsame Öl- oder Wachs-Overlays überflüssig werden.
Ideal zum Lagern von voraliquotiertem Master Mix im Tiefkühlschrank. Einfach das Wachs-Bead schmelzen und über dem Reaktionsansatz aushärten lassen – so spart man Zeit und die Reproduzierbarkeit ist sichergestellt. Im Anschluss an die Vorbereitung des PCR-Cocktails schmelzen Sie das Bead, damit sich die Wachsbarriere bilden kann, von der die Reagenzien von einander getrennt werden, bis die Annealing-Temperatur im Thermocycler erreicht wird.
  • Bei Raumtemperatur ist das Bead stabil.
  • Stellt einen synchronen Reaktionsbeginn sicher, wodurch Mis-Primers- und Primer-Dimer-Artefakte sowie vorzeitiges Annealing verringert werden.
  • Insbesondere empfohlen für komplexe DNA oder cDNA, Zielsequenzen mit sehr niedriger Kopiezahl, mehr als 30 Zyklen, multiple-PCR und RT-PCR.
  • Im Anschluss an die Thermocycler-Reaktionen kann das PCR-Produkt zur späteren Analyse im Röhrchen verbleiben. Zum Entnehmen des Produktes wird einfach die Wachsschicht mit einer Pipette durchstochen.
  • Aufklappbare Kappen bieten einen dichten Abschluss.
  • Vorsterilisiert; RNase- und DNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hot Start 50
25 bis 50 ul
0,5 ml
Tubes
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ HotStart™ Lagerungs-Reaktionsröhrchen > Hot Start 50; 0.5mL