Learn More
Kartell™ HotHand, Handschutz zum Anfassen heißer/ kalter Laborgeräte etc., Silikon-Gummi
Kartell™ Red Hot Grib bietet Schutz bei der Arbeit mit heißen und kalten Temperaturen.
Marke:  Kartell™ 0391500
Artikelnummer. 10216531
  • 30.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Zum Schutz vor heißen Behältern bis 260°C
  • Zum Schutz vor kalten Behältern bis -57°C
  • Reliefoberfläche innen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Silikon
Heiß- und Kaltverarbeitung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ HotHand, Handschutz zum Anfassen heißer/ kalter Laborgeräte etc., Silikon-Gummi > Material: Silikon