Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Heizplattenschüttler SM 30 AT Regler
Edmund Bühler GmbH™ Heizplattenschüttler SM 30 AT eignen sich zum Mischen schwieriger Medien mittels einer orbitalen Schüttelbewegung und Erwärmung auf Temperaturen bis zu 120 °C und verfügen über ein digitales Display sowie eine programmierbare Steuerung.
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 6200 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Orbitalschüttelbewegung
- Abmessungen der Schüttelplattform: 560 x 400 mm
- Max. Belastung: 25 kg
- Schüttelfrequenz: 15 bis 300 U/min, stufenlos einstellbar
- Hub: 26 mm
- Laufzeit: Programmierbar/Dauerbetrieb
- Temperaturbereich: bis +120 °C
- Regelgenauigkeit: ca. +/- 1 °C
Spezifikation
26 mm | |
230 V | |
400 W | |
Stahl | |
160 mm | |
680 mm | |
50 kg | |
0.85 |
15 bis 300 U/min | |
5°C bis 50°C | |
60 Hz | |
560 x 400 mm | |
560 mm | |
400 mm | |
Heizplattenschüttler | |
Programmierbar/Dauerbetrieb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Heizplattenschüttler SM 30 AT Regler > Tablargrößen: 560 x 400 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur