Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik
Form: Quadratisch; Größe: 11 x 11 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ 11A
1461.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10507981
  • 1545.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Form: Quadratisch; Größe: 11 x11 Zoll.
Von 50 bis 500°C, mit thermostatischer Temperaturregelung. CERAN™ Glaskeramik ist sehr bruchfest, temperaturwechselbeständig, verzugsfrei, sowie hoch säurefest. Tischgerät mit angebautem Regelgehäuse. Geräte mit separatem Regelgehäuse für Wandmontage liefern wir auf Anfrage.
Typ: 11 A
Temperatur: 50 - 500 °C
Heizplatte: 280/280mm
Leistung: 2000 W
Netzanschluss: 230 V
B/T/H: 290/410/100mm
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
50 °C bis 500 °C
12.1 lb.
5,5 kg
2000 W
50/60 Hz
230 V
11 x11 Zoll.
410 mm
100 mm
290 mm
230 V, 50/60 Hz, 2000 W
Quadratisch
Heizplatte
Dokumentation
Manuals
Product Certifications
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 bis 500 °C, Keramik > Abmessungen (T x B x H): 410 x 290 x 100 mm