Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ Toilettenpapier
Löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden. Kimberly-Clark™ SCOTT™ Jumbo-Toilettenpapierrolle trägt zur Reduzierung von Wartung und Abfall sowie zur Kostenkontrolle bei
105.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 8,03 in. |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 16.5 in. |
Material | Papier |
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, Umweltzeichen und FSC-zertifiziert. |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12794246
|
Kimberly-Clark™
8614 |
76 mm Kern |
105.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12764246
|
Kimberly-Clark™
8615 |
60 mm Kern |
105.00 CHF
12 Rollen |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Weiß
- Perforiertes, 2-lagiges Gewebe
- Lieferung in Packungen mit 12 Jumbo-Rollen x 500 Blatt
- ISO 14001- und ISO 9001-konform
Spezifikation
8,03 in. | |
Papier | |
Weiß | |
12 x 200 m Rolle |
16.5 in. | |
ISO 14001, ISO 9001, Umweltzeichen und FSC-zertifiziert. | |
40 x 9 cm | |
2-lagig |