Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ Toilettenpapier
Löst sich in kaltem Wasser auf, sodass Abflüsse nicht verstopft werden. Kimberly-Clark™ SCOTT™ Jumbo-Toilettenpapierrolle trägt zur Reduzierung von Wartung und Abfall sowie zur Kostenkontrolle bei
Marke: Kimberly-Clark™ 8615
55.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiß
- Perforiertes, 2-lagiges Gewebe
- Lieferung in Packungen mit 12 Jumbo-Rollen x 500 Blatt
- ISO 14001- und ISO 9001-konform
Spezifikation
Toilettenpapier | |
40 cm | |
9 cm | |
ISO 14001, ISO 9001, Umweltzeichen und FSC-zertifiziert. | |
40 x 9 cm | |
High Traffic Washrooms | |
2-lagig |
8,03 in. | |
16.5 in. | |
Papier | |
Weiß | |
60 mm Kern | |
12 x 200 m Rolle |