Learn More
Scientific Industries SI™ Horizontaler Röhrchenhalter
Die Röhrchen können schnell und einfach einrasten. Scientific Instruments SI™ Horizontale Röhrchenhalter lassen sich ohne zusätzliche Aufsätze einsetzen.
Marke: Scientific Industries SI™ SI-H524
Beschreibung
- Zum Halten von Röhrchen in horizontaler Position.
- Halter zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie™ 2 Mischer und den Vortex-Genie™ Pulse
- Keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich
- Zum Halten von Röhrchen in horizontaler Position.
- Halter zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie™ 2 Mischer und Vortex-Genie™ Pulse
- Keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich
Spezifikation
24 Mikroröhrchen | |
Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse | |
24 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Industries SI™ Horizontaler Röhrchenhalter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur