Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ RH281V7AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17398109
  • 22540.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
530 mm
550 x 620 x 640 mm
90 kg
Horizontal
1700 °C
80 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen > Durchmesser:80 mm; bis zu 1700 °C