Learn More
Thermo Scientific™ Horizon Fogging Test System
Dieses System wurde zum Nachstellen der Abgabe flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) im Inneren von Fahrzeugen in zeitgerechter, messbarer und wiederholbarer Weise und unter Anwendung verschiedener Normen wie DIN, ISO und SAE entwickelt.
12562.50 CHF - 14472.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11917684
|
Thermo Scientific™
1568005 |
AC-FTS |
12562.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11927684
|
Thermo Scientific™
1588005 |
PC-FTS |
14472.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Horizon Nebeltest-System ist für das Nachstellen der Abgabe flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) im Inneren von Fahrzeugen in zeitgerechter, messbarer und wiederholbarer Weise und unter Anwendung verschiedener Normen wie DIN, ISO und SAE vorgesehen.
Das Horizon Fogging Test System erfüllt die DIN-, ISO- und SAE-Normen für Fogging-Tests. Erhältlich mit einer Reihe von Reglern und Funktionen sowie einer robusten Pumpe, die während des gesamten Bads eine Temperaturgenauigkeit von ±0.5 °C sowie konsistente, wiederholbare Ergebnisse gewährleistet.
- Heizungen mit hoher Kapazität sorgen für schnelles Erhitzen auf die Solltemperatur
- Die einzigartige Pumpendüse sorgt für Zirkulation um alle sechs Becher und damit für eine konstante Temperaturgenauigkeit
- Die integrierte Wasserwaage und vier Justierfüße erleichtern die horizontale Ausrichtung des Bads
- Ein abgedichteter Rahmen über dem Bad verhindert verfälschte Testergebnisse aufgrund des Verdampfens von Flüssigkeit
- Die gut einsehbare Füllstandsanzeige erleichtert das Beibehalten der richtigen Füllstände während der Tests
- Robuste Bauweise der Pumpe gewährleistet gleichmäßige Temperaturen
- Der großvolumige Tank mit 6 Behältern ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Tests und spart dadurch Zeit und Geld
- Anwenderfreundlich—Abfluss an der Vorderseite des Geräts, Einfüllöffnung auf der Oberseite des Geräts sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
PC-FTS
- Bietet Echtzeitdarstellungen mit Temperaturrampen
- Anzeige unterschiedlicher Informationen
- Anzeige von Daten
Bestellinformationen:
Vervollständigen Sie Ihr Fogging Test System:
- Wählen Sie das richtigen Kühlsystem aus
- Wählen Sie Ihr Zubehörkit für den gravimetrischen oder reflektometrischen Test aus
- Wählen Sie einzelne Zubehörteile aus
Enthält:
Steuerung, Bad, 6 Fuß-Netzkabel
Anforderungen:
Kühlsystem (Accel 250 LC, SC100-A10 oder PC200-A28) und Zubehör (gravimetrische oder reflektive Testzubehör-Kits)
Warranty
2 Jahre