Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel ohne Taschen
Medicom™ Hopen™ Hygienekettel ohne Taschen in drei verschiedenen Farben erhältlich
Marke: Medicom™ 40.301/04
Beschreibung
- Hygienekittel ohne schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Ermöglicht den Schutz des Anwenders vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Aktivität
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist extrem atmungsaktiv
- Modell mit Kragen ohne Klappe und elastischen Einsätzen an den Handgelenken
Spezifikation
XL | |
Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 | |
Keine | |
Hygienekittel | |
Weiß | |
Ja | |
Elastisch | |
Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem |
In China hergestellt | |
Unisex | |
Einzeln verpackt | |
Polypropylen | |
Druckknöpfe | |
Unsteril | |
Genäht |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel ohne Taschen > Weiß, XL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur