Learn More
Micronova™ 1 SET Kit includes T-Mop adapter 254mm, 635mm
Für die Verwendung mit Einschlusshauben und Biosicherheitsschränken
Marke:  Micronova™ HK6-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117786
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Ein10 Zoll T-Mop™ Adapter, ein 25 Zoll langer Griff aus Edelstahl (63.5 cm) zum Erreichen von Haubenrückseiten und Decken,12 NovaPoly™ T-Mop™ Abdeckungen und ein PolyMitt
Beschreibung
Beschreibung
Das Micronova T-Mop™ Haubenreinigungs-Kit wurde entwickelt, um die Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken zu vereinfachen. Jedes Kit enthält: einen 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, einen 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und einen MittWipe™. Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich.
  • Hauben-Reinigungskit
  • Zur Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken
  • Im Lieferumfang enthalten: Ein 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, ein 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und ein MittWipe™
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Alle Komponenten sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsset
25 in.
63,5 cm
25,4 cm
Chemikalien
Je 1
10-Zoll-T-Mop™-Adapter, 25-Zoll-Edelstahlgriff zum Erreichen von Haubenrückseite und Decke, 12 NovaPoly™ T-Mop™-Bezüge und ein PolyMitt-Handwischer
Reinigung und Desinfektion von Hauben und kleinen Räumen
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
10 in.
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Abzugshauben und Biosicherheitsschränken
Glatt gestrickter Polyester, Edelstahl (304), Polyketon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ 1 SET Kit includes T-Mop adapter 254mm, 635mm > Haubenreinigungs-Kit, 10 in. (25,4 cm) T-Mop, 25 in. (63,5 cm)-Griff, 12 Polyester-Aufsätze, 1 MittWipe