Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe
Diese kompakten isolierten Versandverpackungen sind in verschiedenen Größen entsprechend Ihrer Kühlansprüche erhältlich. Cole Parmer™ ThermoSafe™ Kompakte isolierte Versandverpackungen eignen sich optimal zum Versand ungefährlicher Stoffe.
Marke:  Cole-Parmer™ 03730-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11775509
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die kompakten Versandbehälter haben einen zylindrischen Innenraum zur Aufnahme von Röhrchen, Fläschchen und anderen Kleinteilen
  • Fügen Sie so viele Kühlakkus hinzu, wie Sie benötigen
  • Nur für ungefährliche Materialien
Spezifikation
Spezifikation
11 in.
8 in.
4,8 in.
Je 1
8 in.
8 x 8 x 11 in.
Kompakte isolierte Versandverpackung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ ThermoSafe > Abmessungen (L x B x H):8 x 8 x 11 in.