Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutz
Eine Serie robuster, hochbelastbarer, am Helm montierter Gesichtsschutzschilde mit Gehörschutz-Kompatibilität. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Gesichtsschutzschilde haben eine große Auswahl an Visieren, die auf die jeweilige Gefahr/Anwendung zugeschnitten werden können.
29.24 CHF - 481.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Lens Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Lens Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11836990
|
Honeywell™
1002307 |
Gehäuse SV9AC | 200 mm-Schutzvisier aus Acetat, transparent | Acetat |
61.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11826990
|
Honeywell™
1002312 |
SV9PC | 230 mm-Schutzvisier aus Polycarbonat, transparent | Polycarbonat |
34.70 CHF
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11816990
|
Honeywell™
1002297 |
Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband | Polycarbonat | N/A | |||||||
15670324
|
Honeywell™
1002297 |
Gesichtsschutz mit Rundum-Kopfband | Polycarbonat |
481.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Empfohlen u.a. für den Einsatz in der chemischen und forstwirtschaftlichen Industrie
- Schützt vor Gefahren wie Abrieb, Luftpartikel, Biogefahren, Chemikalien, Gase, Dämpfe und Rauch
- Maximaler Schutz ohne Einschränkung der Bewegungsfähigkeit des Kopfes
- Das lückenlose gerillte Visier verfügt über ein Profil, das den Gesichtskonturen entspricht
Spezifikation
Je 1 |