Learn More
Sperian Protection™ KOMPLETT MASKE OPTIFIT TL
Full face mask designed for customized respiratory protection depending on the canister type assembled to it. Sperian Protection™ Honeywell™ Optifit Series Silicone Full Face Mask features a silicone skirt for comfort and resistance.
Marke: Sperian Protection™ 1715021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Comfortable U-shaped silicone skirt
- Optimal lateral and downward vision
- Choice of filter
- APR class 2 following EN 136:1998
Spezifikation
EC Category PPE 3, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EC Attestation Number 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03, EN 136:1998 | |
Full Face Mask | |
For Use with EN141 or EN143 Class 1 or 2 Certified Sperian Filters | |
Full Lens |
Silikon | |
Groß | |
RD40 connection | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian Protection™ KOMPLETT MASKE OPTIFIT TL > Lens Type: Full Lens
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur