Beschreibung
- Verlängerter Stirn- und Kinnschutz
- Große, hochwertige Visiere für maximalen Sichtbereich
- Leicht austauschbare Visiere in verschiedenen Materialien, Tönungen und Oberflächen, um den individuellen Bedürfnissen besser gerecht zu werden
- Bequeme Passform mit Schutzbrille oder Atemschutzgerät
- Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit
- Dielektrische Konstruktion
- Vollständig einstellbares Ratschenkopfband
- Vollständig einstellbares Kopfband
- Mehrere Neigungseinstellungen des Visiers
- Extraweiche Polsterung an allen kopfberührenden Teilen des Schildes
- Atmungsaktives, extraweiches Schweißband zum einfachen Waschen und Auswechseln abnehmbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Bionic-Gesichtsschutz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Bionic Gesichtsschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur