Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlert Extreme Eingasdetektoren
Wählen Sie für jedes einzelne Gasrisiko aus einer breiten Palette an verfügbaren toxischen Gasmodellen. Der GasAlert Extreme Einzelgas-Detektor bietet eine einfache, kostengünstige Option die nur wenig Schulung erforderlich macht. Durch das kompakte, leichte Design ist das Gerät vielseitig und bequem.
782.67 CHF - 1076.01 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: Europäische Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 1.1 in. |
Tiefe (metrisch) | 2.8 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
Höhe (metrisch) | 9.52 cm |
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Luftfeuchtigkeitsbereich | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Luftfeuchtigkeitsbereich | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11995535
|
Honeywell Analytics™
GAXTXDL |
Sauerstoff | 0 bis 99 % | 0 bis 30% | N/A | ||||||
11975535
|
Honeywell Analytics™
GAXTHDL |
Schwefelwasserstoff | 15 bis 90 % | 0 bis 100 ppm | N/A | ||||||
11985535
|
Honeywell Analytics™
GAXTMDL |
Kohlenmonoxid | 15 bis 90 % | 0 bis 1000 ppm | N/A | ||||||
11925545
|
Honeywell Analytics™
GAXTZDL |
Wasserstoffcyanid | 15 bis 95 % | 0 bis 30 ppm | N/A | ||||||
Beschreibung
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
- Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen beim Einschalten
- Sichere und präzise Verlaufsdaten mit Datenprotokollierung und Passwortschutz
- Konginuierliche LCD-Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit
- Einfaches automatisches Kalibrierungsverfahren
- Ausgestattet mit internem Vibrationsalarm für Bereiche mit hohem Geräuschpegel
- Visuelle, vibrierende, akustische Alarme (95 dB) - Niedrig, Hoch, TWA und STEL
- Auswechselbare 3 V-Batterie
- Wasserdicht
- Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten
- Batterie (Lebensdauer 1.5 Jahre) und Sensor 2 Jahre vor Ort austauschbar
- Einstellbare Alarmsollwerte
- Mehrsprachige Anzeigeoptionen
- Kompatibel mit der motorisierten Probenehmerpumpe
- Tests: Sensorintegrität, Schaltkreise, Batterie und akustische/visuelle Alarme bei Aktivierung, Batterie
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 15 % bis 90 % für alle Sensoren außer O2 (0 % bis 99 %) und Cl2 (10 % bis 95 %)
- Größe: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 in.)
- Gewicht: 82 g (2.9 oz.)
Anwendungen:
Zur Einzelgaserkennung von H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2. (Siehe Produkttyp rechts.)
Warranty
Zwei Jahre einschließlich Sensor, außer Ammoniak (ein Jahr)
Spezifikation
ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: Europäische Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG | |
2.8 cm | |
9.52 cm | |
2.9 oz. | |
2 in. |
1.1 in. | |
3,75 in. | |
2 Jahre | |
83 g | |
5.08 cm |