Learn More
Sperian™ Schutzbrillen
Robuster Schutz zum günstigen Preis. Die Sperian™ Honeywell™ transparente Schutzbrille mit Antifog-Beschichtung der Serie 700 bietet eine stilvolle Passform für die tägliche Anwendung.
Marke:  Sperian™ 1015360
Artikelnummer. 11807070
  • 239.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Minimiert das Beschlagen der Gläser unter extremen Bedingungen.
  • Die kostengünstige und wirtschaftliche Lösung für Ihr Unternehmen
  • Leichtes Design mit Sportbügeln und weichen Bügelpolstern
  • Gegossene Universal-Nasenbrücke
  • Sichere, umlaufende Passform für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Abriebfeste Gläser aus 8-basigem Polycarbonat
  • Bietet ein 180 ° verzerrungsfreies Sichtfeld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beschlagfrei
Transparent
Polycarbonat
Schutzbrillen
10/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Schutzbrillen > Produkttyp: Schutzbrillen; Linsenbeschichtung: FogBan