Learn More
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz mit Ventil, flach Artikelnummer.: 11831781
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz mit Ventil, flach
Artikelnummer. 11831781
Ein elastisches Kopfband
Click to view available options
:
Ein elastisches Kopfband
Artikelnummer. 11831781
Marke: Sperian™ 1005630
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mindern das Kontaminations- und Undichtigkeitsrisiko, beugen Irritationen und Allergien vor und erhöhen die Sicherheit. Sperian™ Honeywell™ 4000 Premium Atemschutzgeräte sind lagerungs- und transportfreundlich.
  • Einzeln verpackt, zur einmaligen Verwendung
  • Mit ultraweicher, hypoallergener Willtech™ Flanschdichtung
  • Mit Absorptionseigenschaften und einem festem Dichtungsfilm für außergewöhnlichen Komfort und eine langfristige Passform
  • Vorgeformter und farbiger verstellbarer Nasenbügel
  • Großzügiger Innenraum mit integriertem Kinnstück
  • Ultraleicht mit einer flüssigkeitsbeständigen Außenhülle
  • Zugriemen, hochflexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149:2001 + A1:2009, ISO 9001/2000, EG
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP3
Produkttyp Atemschutz
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Textil-, Bergbau-, Bau-, Eisen- und Stahlbranche, Karosseriebranche, Holzhandwerk, landwirtschaftliche und Gartenbautätigkeiten, Lebensmittelbranche, Schneiden und Gießen von Metallen, Arzneimittelherstellung, Nuklearindustrie, Handhabung von Giftmüll, Batterien, biologischen Risiken usw.
Latexfrei Ja
Modell 4311 ML Atemschutzmaske
Menge 10/Packung
Beständig gegen Stäube, Nebel, Dämpfe
Form Flache Faltung
Name des Produkts
Sperian™ Honeywell™ Latex-freier Atemschutz mit Ventil, flach >