Learn More
o-Carboxyphenylsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10236060
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
o-Carboxyphenylsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10236060
Marke: Thermo Scientific Acros 156300250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 703-59-3 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-59-3
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00006894
InChI-Schlüssel AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
IUPAC-Name 4H-Isochromen-1,3-Dion
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homophthalic anhydride
Schmelzpunkt 140.0°C to 144.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, 489
Fieser 11,254
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2477350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number156300050,156301000,156300250,15630106,15630080
Chargennummer2193374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number156300050,156301000,15630106,156300250,15630080
Chargennummer2323595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number156300050,156301000,156300250,15630106,15630080
Chargennummer2548945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number156300050,156301000,156300250,15630106,15630080
Chargennummer2472396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number156300050,156301000,156300250,15630106,15630080
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homophthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
o-Carboxyphenylsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >