Learn More
Homoharringtonine, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18712694
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Homoharringtonine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712694
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 18712694
Marke: Tocris Bioscience 1416/10
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibitor of protein synthesis; antileukemic agent
Inhibitor of protein synthesis. Blocks elongation phase of translation by binding to the 60-S ribosome subunit. Antileukemic.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homoharringtonine
CAS 26833-87-4
Summenformel C29H39NO9
MDL-Nummer MFCD05618221
Menge 10 mg
Synonym dsstox_cid_25678, dsstox_rid_81052, dsstox_gsid_45678
InChI-Schlüssel HYFHYPWGAURHIV-ZEDNPHJLSA-N
SMILES COC(=O)CC(O)(CCCC(C)(C)O)C(=O)O[C@H]1[C@@H]2C3=CC4=C(OCO4)C=C3CCN3CCC[C@]23C=C1OC
IUPAC-Name (2R,3S,6R)-4-methoxy-16,18-dioxa-10-azapentacyclo[11.7.0.0²,⁶.0⁶,¹⁰.0¹⁵,¹⁹]icosa-1(20),4,13,15(19)-tetraen-3-yl 1-methyl 3-hydroxy-3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate
Molekulargewicht (g/mol) 545.63
PubChem CID 45356872
Formelmasse 545.63
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Homoharringtonine, Tocris Bioscience™ >