Learn More
Velp Scientifica™ OV5 DISPERGIERGERäT 230V/50HZ .
Homogenizes, mixes, grinds, and disperses biological tissue samples, pharmaceutical products, cosmetics and food products. Velp Scientifica™ OV5 Homogenizer is versatile and can be combined with a wide selection of stator and rotor configurations.
Marke:  Velp Scientifica™ R20900010
Artikelnummer. 11658128
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Versatile Homogenizer
  • One shaft for all applications
  • Selection of rotors and stators to match the application
  • Stirring volume up to 8 liters (water) as homogenizer
  • Stirring volume up to 40 liters (water) as high speed mixer
  • Handles fluids up to 10,000 mPa*s (cP)
  • Speed variable from 10,000 to 30,000rpm
Convenient Operation
  • Shaft connects easily and quickly through a snap hook
  • Rotor / stator configuration can be assembled in seconds
Robust Design
  • Stainless steel shaft with PTFE seals
  • Overload protection
  • Smooth start and safety switch
Spezifikation
Spezifikation
Homogenisator
230 V, 50 Hz, 500 W
8 L (homogenizer), 40 L (high speed mixer)
70 x 255 x 70 mm
70 mm
Technopolymer
OV5
1.3 kg
10,000 to 30,000 rpm
500 W
70 mm
255 mm
255 mm
Dispersing, Homogenizing and Mixing Biological Tissues, Pharmaceutical Products, Cosmetics and Food Products
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ OV5 DISPERGIERGERäT 230V/50HZ . > Depth: 70 mm