Learn More
Holmiumstücke, destilliert dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374258
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Holmiumstücke, destilliert dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374258
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11374258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041515.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium pieces
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Distilled dendritic
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 2 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Name des Produkts
Holmiumstücke, destilliert dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >