Learn More
Holmium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Beschreibung
Holmium(III) oxide iacts as colorants which is used for cubic zirconia and glass, as a calibration standard for optical spectrophotometers, as a specialty catalyst, phosphor and a laser material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Holmium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2360°C |
Farbe | Beige |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in perchloric acids. |
Formelmasse | 377.86 |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Beige powder or lump |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S20A053 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011280.09,011280.18 |
P01E053 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011280.09,011280.18 |
B06N07A | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011280.09,011280.18 |
W18G017 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 011280.09,011280.18 |
P3438 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 011280.09,011280.18 |