Learn More
Holmium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356888
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Holmium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356888
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013635.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13813-41-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-41-7
MDL-Nummer MFCD00049745
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) iodide
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4727
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 545.64
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY13K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number013635.03,013635.06
ChargennummerU13H020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013635.03,013635.06
ChargennummerG09M17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013635.03,013635.06
ChargennummerR24H085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013635.03,013635.06
Name des Produkts
Holmium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >