Learn More
Holmium(III)chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336358
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Holmium(III)chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336358
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11336358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011276.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Holmium(III) chloride is used in nuclear control rods, microwaves, cubic zirconia, coloring glass yellow, solid state lasers and magnetic poles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011051
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 718°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4727
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 271.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY14K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number011276.09,011276.18
ChargennummerP08K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number011276.09,011276.18
ChargennummerZ11J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number011276.09,011276.18
ChargennummerU15J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number011276.09,011276.18
ChargennummerX19B009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011276.09,011276.18
Name des Produkts
Holmium(III)chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >