Learn More
Holmium(III)-2,4-pentandionat, REacton™ , 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356648
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Holmium(III)-2,4-pentandionat, REacton™ , 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356648
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11356648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013199.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14589-33-4 | C15H21HoO6 | 462.26 g/mol
It is used for Building Blocks of chemicals and , Chemical Synthesis, used as a trihydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14589-33-4
Summenformel C15H21HoO6
Molekulargewicht (g/mol) 462.26
MDL-Nummer MFCD00050176
InChI-Schlüssel UEKRGRZSLATUQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium 2,4-pentanedionate, holmium iii 2,4-pentanedionate, reacton, holmium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy holmio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 24282829
IUPAC-Name Holmium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
SMILES [Ho+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) 2,4-pentanedionate
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 462.26
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR24J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Artikelnummer013199.04
ChargennummerP31I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Artikelnummer013199.04,013199.09
ChargennummerP01H021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013199.04,013199.09
ChargennummerH17R040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013199.04,013199.09
ChargennummerQ28A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013199.04,013199.09
Name des Produkts
Holmium(III)-2,4-pentandionat, REacton™ , 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >