Learn More
Holmiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366139
Zum Warenkorb hinzufügen
Holmiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366139
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11366139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042687.FI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Mylar unter Argon verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium foil
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.14g/25x25mm
Form Folie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number042687.FI,042687.FF
ChargennummerB20Y037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number042687.FI,042687.FF
ChargennummerD02Y048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
ChargennummerD03R013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
ChargennummerG31K23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number042687.FI,042687.FF
Name des Produkts
Holmiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >