Learn More
IKA™ Haltestab
Diese Haltestangen eignen sich für den Einsatz mit dem Stativstab H 16 V und einem Temperatursensor oder einem ETS-D5/6 Elektronischen Kontaktthermometer. IKA™ H 38 Haltestangen dienen der Befestigung eines Temperatursensors oder eines ETS-D5/6 mittels einer Kreuzmuffe H 44 am Stativstab H 16 V.
Marke:  IKA™ 0003547700
44.65 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10043852
  • 47.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Für die Verwendung mit der IKA Elektronischen Thermometern, Haltestangen und Temperatursensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Haltestab
Anwendungsbereiche: Befestigung von ETS-D5 mit H 44 an der Stativstange
Je 1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IKA™ Haltestab > Zur Verwendung mit: Befestigung von ETS-D5 mit H 44 an Stützstange