Learn More
BRAND™ Halter für Trenntrichter
Einfache Montage auf Haltestangen mit Sicherungsmutter.
Marke: BRAND™ 140300
13.53 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Stäbe mit 8-14 mm Durchmesser
Spezifikation
Polypropylen | |
Trichter mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm und Stäbchen mit einem Durchmesser von 8 bis 14 mm | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Halter für Trenntrichter > Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur