Learn More
Hoefer™ Vakuum-Geltrockner
Der Anwender kann unabhängige Timer für Wärme und Vakuum einstellen.
Marke: Hoefer GD2002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Anwender kann unabhängige Timer für Wärme und Vakuum einstellen. Der Thermostat ist von 40 °C bis 80 °C, ±2 °C einstellbar – Temperaturen, die Wasser verdampfen, aber Gele nicht verbrennen- Trocknet Acrylamid- und Agarose-Gele bis zu 330 mm x 440 mm in nur 30 Minuten
- Die schwere Aluminiumplatte sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und gleichmäßige Vakuumverteilung unter dem Gel
- Eine durchsichtige Silikonhülle ermöglicht es dem Benutzer, das Gel während des Trocknens zu sehen
- Die leise, ölfreie Membranpumpe erhält das für eine schnelle Geltrocknung erforderliche Vakuum aufrecht. Erfordert kein Öl und keine Falle
Spezifikation
Vakuum-Geltrockner | |
230 V | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Vakuum-Geltrockner >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur