Learn More
Hoefer™ TE42 und TE62 Tank Blotting-Einheit
Protein-Transfers mit hoher Intensität in nur einer Stunde
Marke:  Hoefer™ TE62
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11574444
  • 1565.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Über 1.5 m Platindraht pro Elektrode sorgt für eine gleichmäßige Feldstärke für effiziente Transfers
  • Aufklappbare, farbcodierte Kassetten ermöglichen eine einfache Beladung und eine einfache Ausrichtung von Gel-Sandwich
  • Puffervolumen von 4 bis 5 l erforderlich, je nach Anzahl der verarbeiteten Kassetten
  • Das Modell TE62 verfügt über einen integrierten Wärmetauscher im Geräteboden
  • Modell TE42 kann mit optionalem Wärmetauscher (Herst. Teilenr. 47) verwendet werden
Certifications
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Standard-Transfertank
Untere Kammer mit eingebautem Wärmeaustauscher, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, 2 Elektrodenplatten, vier Gel-Kassetten, acht 0.13 in. dicke Schaumstoffschwämme, vier 0.25 dicke Schaumstoffschwämme, 25 Blätter Blot-Papier, Kassettenaufhängung
45 °C
4000 bis 5000 ml
12.59 in.
11.02 in.
6.49 in.
100 V
2 A
Bis zu vier 15 x 21 cm Gel oder sechzehn 7 x 10 cm Gel
Bis 80 %
113 °F
135.25 bis 169.07 oz.
32 x 28 x 16.5 cm (12.59 x 11.02 x 6.49 in.)
32 cm
28 cm
16.5 cm
200 w
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hoefer™ TE42 und TE62 Tank Blotting-Einheit > Acht 0.12 Zoll dicke Schaumschwämme