Learn More
Hoefer™ TE22 Mini Tank Blotting-Einheit
Das sichere und wirtschaftliche Gerät benötigt nur minimale Strommengen und nur ca. 1 l Puffer
Marke:  Hoefer™ TE22
Artikelnummer. 10380895
  • 1255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Pufferkammer, Deckel mit Leitungen, zwei Elektrodenplatten, vier Gel-Kassetten, acht Schaumstoffschwämme mit einer Stärke von 0.13 in, vier Schaumstoffschwämme mit einer Stärke von 0.25 in, 25 Blätter Fließpapier
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierter Aluminiumoxid-Wärmetauscher ermöglicht wirkungsvollen Wärmeübergang in weniger als einer Stunde
  • Platinelektrode sorgt für ein homogenes Feld für vollständige und gleichmäßige Übergänge
  • Problemlose Beschickung und einfaches Ausrichten des Gel-Sandwichs durch farbkodierte, klappbare Kassetten
  • Mit Aluminiumoxid beschichteter gewundener Kanal im Boden ermöglicht eine hochgenaue Temperaturregelung mit einem Temperaturanstieg von nicht mehr als 5 °C während eines normalen Durchlaufs
Certifications
CE-Zeichen, CSA C22.2 1010.1, EN 61010-1, UL3101-1
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Mighty Small™ Transfertank
Untere Pufferkammer mit Aluminiumoxid-Wärmeaustauscher, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, zwei Elektrodenplatten, vier Gel-Kassetten, acht 0.13 Zoll dicke Schaumstoffschwämme, vier 0.25 dicke Schaumstoffschwämme, 25 Blätter Blot-Papier, Kassettenaufhängung
45 °C
≈ 1000 ml
6,49 in.
5,51 in.
9,44 in.
100 V
500 mA
Bis zu vier 9 x 10 cm Gele
Bis 80 %
113 °F
≈ 33,81 oz.
16.5 x 14 x 24 cm
16.5 cm
14 cm
24 cm
200 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ TE22 Mini Tank Blotting-Einheit > Für vier 9 x 10 cm-Gele