Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 250 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Zur Verwendung mit dem vertikalen Elektrophorese-Gerät SE 250
54.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250 vertikales Elektrophoresesystem |
---|---|
Typ | T-förmiger Abstandshalter |
Material | PVC |
Länge (metrisch) | 8 cm |
Breite (metrisch) | 0.1 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11569653
|
Hoefer™
SE2119T-2-1.5 |
0.15 cm | Grau |
54.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10560313
|
Hoefer™
SE2119T-2-1.0 |
0.1 cm | Weiß |
54.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10229734
|
Hoefer™
SE2119T-2-.75 |
0.07 cm | Grau |
54.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- PVC
- Länge: 8 cm
Spezifikation
SE 250 vertikales Elektrophoresesystem | |
PVC | |
0.1 cm |
T-förmiger Abstandshalter | |
8 cm |