Learn More
Hoefer™ Zubehör für Vakuum-Geltrockner GD 2000 : Screen
Trocknet Acrylamid- und Agarose-Gele schnell, gleichmäßig und sicher.
Marke:  Hoefer™ SE1146
Artikelnummer. 11589633
  • 192.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
GD 2000 Vakuum-Geltrocknungssystem, Geltrockner SE 1140, SE 1150, SE 1160 und SE 1175
Screen
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Zubehör für Vakuum-Geltrockner GD 2000 : Screen > Screen