Learn More
Hoechst 33342, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30002028
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Hoechst 33342, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002028
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 30002028
Marke: Tocris Bioscience 5117/50
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorescent dye for staining DNA
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hoechst 33342
CAS 875756-97-1
Farbe Gelb
Summenformel C27H31Cl3N6O
Menge 50 mg
Synonym hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
InChI-Schlüssel JABNPSKWVNCGMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.CCOC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)N1CCN(C)CC1
IUPAC-Name 2-(4-ethoxyphenyl)-6-[6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole trihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 561.94
PubChem CID 1464
ChEBI CHEBI:51232
Formelmasse 561.93
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid
Name des Produkts
Hoechst 33342, Tocris Bioscience™ >