Learn More
Abnova™ HNF1B/CEN17q FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FG0230.100uL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16063375
  • 1630.00 CHF / 100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Spezifikation
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
FISH-Ce
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
100 µl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ HNF1B/CEN17q FISH Sonde > 100 μl