Learn More
HMGCL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | HMGCL |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16836664
|
Proteintech
16898-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16826664
|
Proteintech
16898-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the HMG-CoA lyase family. It is a mitochondrial enzyme that catalyzes the final step of leucine degradation and plays a key role in ketone body formation. Mutations in this gene are associated with HMG-CoA lyase deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
HMGCL | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P35914, P38060, P97519 | |
15356, 3155, 79238 | |
HMGCL Fusion Protein Ag10426 | |
Primary | |
-20°C | |
HMGCL |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HL, HMG CoA lyase, HMGCL | |
HMGCL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |