Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazan)
Erweitert massiv den praktischen Anwendungsbereich von GC und verbessert die Chromatographieergebnisse bei der Silylierung von Zuckern und verwandten Substanzen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-84770
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552371
  • 336.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazan) verbreitert die praktische Anwendbarkeit von GC durch die Verbesserung der chromatographischen Ergebnisse bei der Silylierung von Zuckern und verwandten Substanzen.
  • Geeignet sowohl für die Deaktivierung als auch für die Beschichtung von chromatographischen Trägern/Halterungen.
  • Monofunktional, unterbindet Polymerisation und eliminiert Oberflächenfeuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deaktivierung und Beschichtung chromatografischer Hilfsmittel
98 bis 100%
Raumtemperatur
Hexamethyldisilazan
Korrosiv, entzündlich
25 g
25 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazan) > 25 g