Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marke:  Cole-Parmer™ 03076-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11512694
  • 1720.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Die besondere eingebaute elektronische Festkörpersteuerung ermöglicht eine einfache Regelung der einzelnen Heizgeräte und verhindert Funken, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können
  • Drei Haltestangen mit Durchmessern von 12.7 mm (0.5 in.) sind im Lieferumfang enthalten
  • Der Deckel aus Polypropylen und die pulverbeschichteten Außenflächen sind gegen die meisten chemischen Lösungen beständig
  • Die Spule des Heizelements ist in einer thermisch gedämmten Kartusche aufgehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und -unterstützung zu gewährleisten und Funkenbildungen, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können, zu verhindern
  • Die einzelnen Heizpatronen sind austauschbar
  • Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Heizgerät eine geerdete Abschirmung
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizgeräte und ggf. die Rührer mit Strom versorgt werden
Certifications
CE
Services
One year parts and labor
Specifications
Specifications
CE
Polypropylen-Gehäuse
10,25 in.
Drei 1.000 ml-Kolben
8,9 cm
230 V 50/60 Hz, 900 W (UK- und EU-Stecker)
900 W
63 cm
450°C
33.8 oz.
1000 ml (33.8 oz.)
1000 ml
26 cm
3,5 in.
230 V
EME31000/CEB
24.8 in.
Heizmantel
3,9 A
Heizlösungen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater > Modell:EME31000/CEB; Fassungsvermögen des Kolbens:1.000 ml (33,8 oz.); 230 V, 50/60 Hz, 900 W (UK- und EU-Stecker); 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 in.)