Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marke: Cole-Parmer™ 03076-31
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die besondere eingebaute elektronische Festkörpersteuerung ermöglicht eine einfache Regelung der einzelnen Heizgeräte und verhindert Funken, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können
- Drei Haltestangen mit Durchmessern von 12.7 mm (0.5 in.) sind im Lieferumfang enthalten
- Der Deckel aus Polypropylen und die pulverbeschichteten Außenflächen sind gegen die meisten chemischen Lösungen beständig
- Die Spule des Heizelements ist in einer thermisch gedämmten Kartusche aufgehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und -unterstützung zu gewährleisten und Funkenbildungen, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können, zu verhindern
- Die einzelnen Heizpatronen sind austauschbar
- Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Heizgerät eine geerdete Abschirmung
- Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizgeräte und ggf. die Rührer mit Strom versorgt werden
Certifications
CE
Serviceleistungen
One year parts and labor
Spezifikation
CE | |
Polypropylen-Gehäuse | |
10,25 in. | |
Sechs 500 ml-Kolben | |
8,9 cm | |
230 V 50/60 Hz, 1200 W (UK- und EU-Stecker) | |
1200 w | |
10,1 kg | |
119.8 cm | |
450°C | |
16.9 oz. |
500 ml (16.9 oz.) | |
500 ml | |
26 cm | |
3,5 in. | |
230 V | |
EME60500/CEB | |
13,6 kg | |
47.2 in. | |
Heizmantel | |
5,2 A | |
Heizlösungen |
ELE002 HEATING MANTLE EM
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater > Modell:EME60500/CEB; Fassungsvermögen des Kolbens:500 ml (16,9 oz)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur