Learn More
Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit with Integrase
The Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit with Integrase is designed to genotype the protease, reverse transcriptase (RT), and integrase (IN) regions of the HIV-1 pol gene. The genotyping result encompasses codons 6-99 in the protease region and codons 1-251 in the RT region of the gene.
Marke:  Applied Biosystems™ A55120
Artikelnummer. 17767517
  • 6970.00 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2407016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberA55120
Chargennummer2404015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog NumberA55120
Chargennummer2403014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog NumberA55120
Chargennummer2401013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog NumberA55120
Chargennummer2311012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog NumberA55120
Name des Produkts
Applied Biosystems™ HIV-1 Genotyping Kit with Integrase > 48 Tests