Learn More
Cytiva HiTrap™ Vorgepackte Protein L-Säulen
Zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab-Fragmenten, scFv und Dabs
295.00 CHF - 4630.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp HiTrap Protein L-Säule
Höhe (angloamerikanisch) 0.78 in.
Höhe (metrisch) 20 mm
Flussrate < 500 cm/h
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12671206
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5478-15
1 x 5 ml 0.62 Zoll
1135.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12684883
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5478-55
5 x 5 ml 0.62 Zoll
4630.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12681206
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5478-51
5 x 1 ml 0.27 in.
1180.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15149945
Unterlagen ansehen
Cytiva
29048665
1 x 1 ml 0.27 in.
295.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Capto L Medium für Affinitätschromatographie (Harz)
  • Polypropylen-Säulen lassen sich zur Produktivitätssteigerung einfach in Reihe anschließen
  • Einfaches Screening und praktische Prozessentwicklung
  • Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • Maximale Druckbelastung: 5 bar
  • 1 und 5 ml-Säulen
BioProcess Medium
  • Ligand: Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei
  • Matrix: Robuste, hochvernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 10
1 ml-Säulen
  • Säuleninnendurchmesser: 7 mm
  • Fließgeschwindigkeit: <500 cm/h3
5 ml-Säulen
  • Säuleninnendurchmesser: 16 mm
  • Fließgeschwindigkeit: <500 cm/h4
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Protein L-Säule
20 mm
Polypropylen
5 bar
85 μm
2 bis 8 °C
Affinity Chromatographiemedium (Harz) zur Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab-Fragmenten, scFv und Dabs
0.78 in.
< 500 cm/h
Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei
2 bis 10
Hochvernetzte Agarose
Affinitätssäule
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Protein L, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol